Merck
81409
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 70,000
Szinonimák:
PS
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
for GPC
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
molekulatömeg
Mn ~64000
Mp ~67500
Mw ~65000
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.02
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Polystyrene is a synthetic thermoplastic, which can find a wide range of applications due to its properties like low cost, rigidity and good processability. It may also be used as a good support material to achieve good immobilization, which is the key factor in determining the analytical performance of an assay.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Davis.A and Sims D et al.
Weathering of Polymers (1983)
Weathering of Polymers (1983)
Analytical Uses of Immobilized Biological Compounds for Detection, Medical and Industrial Uses (1988)