Fontos dokumentumok
75724
Hybriscan™ I kit
Lactobacillus brevis, suitable for environmental, food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Szinonimák:
Lactobacillus brevis HybriScan™I, FastScan Lactobacillus brevis
About This Item
Javasolt termékek
product name
HybriScan™I Lactobacillus brevis, suitable for food and beverages, microbiology, suitable for microbe id | in situ hybriziation
használat
sufficient for 48 reactions
Minőségi szint
technika/technikák
microbe id | in situ hybriziation: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Lactobacillus spp.
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Sensitivity (cfu/assay): 1000
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Információk a laktobacilusokról, rúd alakú, Gram-pozitív, fermentatív, fakultatív anaerob vagy mikroaerofil organotrófokról. A lactobacillus organtróf a tejsavbaktériumok csoportjába tartozik.
Information about lactobacilli, rod-shaped, Gram-positive, fermentative, facultative anaerobic or microaerophilic organotrophs. The lactobacillus organtroph belongs to the lactic acid bacteria group.
HybriScan™ assays provide rapid, accurate molecular detection of beer spoilage microorganisms, ensuring excellent product quality in breweries.
Bifidobacteria-selective media detects beneficial bacteria, aiding quality control in microbiology labs.