Fontos dokumentumok
55871
Millipore
Egg powder
suitable for microbiology
Szinonimák:
Whole egg powder
About This Item
UNSPSC kód:
41106212
NACRES:
NA.85
biológiai forrás
chicken egg white
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
izzítási maradék
≤10%
veszteség
≤10% loss on drying
oldhatóság
H2O: 10%, turbid, orange-yellow
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
alkalmasság
Bacillus spp.
Clostridium spp.
Micrococcus spp.
Staphylococcus spp.
Általános leírás
A source of protein and other important growth factors for microorganisms like Clostridia, Bacillus cereus, Staphylococci and Micrococci.
One kg of egg powder and 3 liters of water is equivalent to the original egg liquid; 1 kg egg powder is equivalent to 80 eggs.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.