Fontos dokumentumok
45464
DNOC
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-Methyl-4,6-dinitrophenol, 3,5-Dinitro-2-hydroxytoluene, 4,6-Dinitro-2-methylphenol, 4,6-Dinitro-o-cresol, DNOC
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cc1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O5/c1-4-2-5(8(11)12)3-6(7(4)10)9(13)14/h2-3,10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXVONLUNISGICL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?