Fontos dokumentumok
45462
Dithianon
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
O=C1C2=C(SC(C#N)=C(S2)C#N)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H4N2O2S2/c15-5-9-10(6-16)20-14-12(18)8-4-2-1-3-7(8)11(17)13(14)19-9/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYZSVQVRHDXQSL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Surface water samples by solid-phase extraction (SPE) and liquid chromatography coupled to quadrupole time-of-flight mass spectrometry (LC-Q-TOFMS).
- Honeybees by dispersive-SPE followed by liquid and gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS and GC-MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI) and multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Apples by quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) extraction as well as high performance thin-layer chromatography (HPTLC) clean-up procedures and GC-MS/MS.
- Tomatoes by QuEChERS extraction and LC coupled to triple quadrupole (QqQ) ESI-MS/MS with MRM detection.
Javasolt termékek
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)