Fontos dokumentumok
45363
Butylat
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
S-Ethyl N,N-diisobutylthiocarbamate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
CCSC(=O)N(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C11H23NOS/c1-6-14-11(13)12(7-9(2)3)8-10(4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMTAFVWTTFSTOG-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)