Fontos dokumentumok
45305
Dicrotophos
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COP(=O)(OC)O\C(C)=C\C(=O)N(C)C
InChI
1S/C8H16NO5P/c1-7(6-8(10)9(2)3)14-15(11,12-4)13-5/h6H,1-5H3/b7-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEENJGZXVHKXNB-VOTSOKGWSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)