Merck
40820
Supelco
Chebulinic acid
analytical standard
Szinonimák:
Eutannin, NSC 69862
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C41H32O27
CAS-szám:
Molekulatömeg:
956.68
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥90.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C41H32O27/c42-15-1-10(2-16(43)26(15)51)35(56)62-9-22-31-33(66-36(57)11-3-17(44)27(52)18(45)4-11)34(41(63-22)68-37(58)12-5-19(46)28(53)20(47)6-12)67-38(59)13-7-21(48)29(54)32-25(13)24(30(55)40(61)65-32)14(8-23(49)50)39(60)64-31/h1-7,14,22,24,30-31,33-34,41-48,51-55H,8-9H2,(H,49,50)/t14-,22+,24-,30-,31+,33-,34+,41-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGVHOSGNOYKRIH-FJPMMHPYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)