Merck
33942
Supelco
Quizalofop-P-tefuryl solution
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H21ClN2O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
428.87
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
100 μg/mL in acetonitrile
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)OCC4CCCO4
InChI
1S/C22H21ClN2O5/c1-14(22(26)28-13-18-3-2-10-27-18)29-16-5-7-17(8-6-16)30-21-12-24-20-11-15(23)4-9-19(20)25-21/h4-9,11-12,14,18H,2-3,10,13H2,1H3/t14-,18?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBKDWPHJZANJGB-IKJXHCRLSA-N
Általános leírás
Quizalofop-P-tefuryl is a selective, post-emergence herbicide used for the control of annual and perennial grasses in potato, sugar beet, sunflower, oilseed rape, peanut and vegetable crops. Its mode of action involves the inhibition of acetyl CoA carboxylase activity.
Alkalmazás
Quizalofop-P-tefuryl has been used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in soil samples using ultra high- performance liquid chromatography coupled to orbitrap mass spectrometry (UHPLC-Orbitrap-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Degradation studies of quizalofop-p and related compounds in soils using liquid chromatography coupled to low and high resolution mass analyzers.
Lopez-Ruiz R, et al.
The Science of the Total Environment, 607(1), 204-213 (2017)
Rosalía López-Ruiz et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 157, 285-291 (2018-04-09)
A degradation study of quizalofop-p and its commercial products (quizalofop-p-ethyl, quizalofop-p-tefuryl and propaquizafop) in water samples has been performed using ultra high-performance liquid chromatography coupled to Orbitrap mass spectrometry (UHPLC-Orbitrap-MS). CHHQ (dihydroxychloroquinoxalin), CHQ (6-chloroquinoxalin-2-ol) and PPA ((R)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionicacid) were the main
Fate and persistence of herbicide quizalofop-p-tefuryl on black gram.
Mukhopadhya S, et al.
Journal of Crop and Weed, 8(1), 190-192 (2012)