Fontos dokumentumok
33815
Toltrazuril sulfoxide
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
1-Methyl-3-{3-methyl-4-[4-(trifluormethylsulfinyl)-phenoxy]-phenyl}-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formátum
neat
SMILES string
CN1C(=O)NC(=O)N(C1=O)c2ccc(Oc3ccc(cc3)S(=O)C(F)(F)F)c(C)c2
InChI
1S/C18H14F3N3O5S/c1-10-9-11(24-16(26)22-15(25)23(2)17(24)27)3-8-14(10)29-12-4-6-13(7-5-12)30(28)18(19,20)21/h3-9H,1-2H3,(H,22,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWKYIPKCLAUFCM-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?