Fontos dokumentumok
32986
Sterigmatocystin solution
~50 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Szinonimák:
3a,12c-Dihydro-8-hydroxy-6-methoxy-7H-furol[3′,2′:4,5]furo[2,3-c]xanthen-7-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
~50 μg/mL in acetonitrile
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COc1cc2OC3OC=CC3c2c4Oc5cccc(O)c5C(=O)c14
InChI
1S/C18H12O6/c1-21-11-7-12-13(8-5-6-22-18(8)24-12)17-15(11)16(20)14-9(19)3-2-4-10(14)23-17/h2-8,18-19H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UTSVPXMQSFGQTM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Grain samples by high-performance liquid chromatography-electrospray positive ionization-tandem mass spectrometry (HPLC-ESI+-MS/MS).
- Beer samples by HPLC in conjunction with UV detection.
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
42.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?