MABN624
Anti-Pan-QKI Antibody, clone N147/6
clone N147/6, from mouse
Szinonimák:
Protein quaking, Hqk, HqkI, QKI
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
N147/6, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat, human
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... QKI(9444)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Pan-QKI in rat hippocampus tissue (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.).
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected Pan-QKI in 10 µg of rat brain tissue.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected Pan-QKI in 10 µg of mouse brain membrane tissue.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Pan-QKI in RBM cell lysates and in COS cell lysates transfected with QKI-5, QKI-6, QKI-7, and QKI-7b (Prof. J. Trimmer, University of Califorina, Davis.).
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Pan-QKI in 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat brain membrane tissue lysate.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1