Fontos dokumentumok
20692
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, LTN (fixed needle)
1005LTN, volume 5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
eCl@ss:
32070500
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tűméret
22 ga (bevel tip)
Jellemzők
needle type LTN (fixed)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 81517
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
5 mL
Jogi információk
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)