YY2214265
O-ring, 2-251, silicone
Accessories for filter holders for sample preparation.
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Javasolt termékek
Anyagok
silicone O-ring
Minőségi szint
Átmérő
14.2 cm
kompatibilitás
for use with Hazardous Waste System, 142mm
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Accessories for filter holders for sample preparation.
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13