Fontos dokumentumok
XX6320115
Millipore
Power Supply, 115 V
fecal coliforms, fecal streptococci, microorganisms
About This Item
UNSPSC kód:
41104424
NACRES:
NB.11
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
115 V, 60 Hz
alkalmazás(ok)
cosmetics
environmental
food and beverages
microbiology
kiszállítva
ambient
Általános leírás
115 V rechargeable nickel-cadmium battery
Alkalmazás
fecal coliforms, fecal streptococci, microorganisms