XX5004740
Aerosol Clean Room Filter Holder, 47 mm, stainless steel
Aerosol Clean Room Filter Holder, 47mm, stainless steel
About This Item
Javasolt termékek
material
Nylon wheel (lock)
anodized aluminum lock ring
stainless steel body
stainless steel support screen(s) (for filter)
Minőségi szint
Hosszúság
10.2 cm
Átmérő
6.9 cm
szűrőátmérő
47 mm
szűrőfelület
9.6 cm2
szerelvény
11 mm O.D. outlet hose connector (threaded for flow-limiting orifices)
kompatibilitás
for use with Aerosol Filter Holder
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Applications:
Particulate Contamination Monitoring in Gases
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13