Fontos dokumentumok
MSPV05FS1
Millipore
Viresolve® Pod Prefilter
Prefiltration before parvovirus removal
Szinonimák:
Pod Viresolve Prefilter, 0.55 m 2
About This Item
UNSPSC kód:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
TPE seal
cellulose fiber prefilter (inorganic filter aid)
glass filled polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
Minőségi szint
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Viresolve®
parameter
100-200 L process volume
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Reverse)
technika/technikák
protein purification: suitable
szűrőfelület
0.55 m2
szennyeződések
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
szerelvény
1.5 in. TC inlet connection (Disposable)
1.5 in. TC outlet connection (Disposable)
Általános leírás
Device Configuration: Pod
Alkalmazás
Prefiltration before parvovirus removal
Elkészítési megjegyzés
Sterilization Method
3 autoclave cycles of 60 min @ 123 °C
Jogi információk
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13