UFC703008
Centricon® Plus Centrifugal Filter
MWCO 30 kDa, sample volume 15-70 mL, regenerated cellulose membrane
Szinonimák:
Centrifuge concentrator
About This Item
Javasolt termékek
material
polypropylene cap
polypropylene cup (for concentrate/retentate)
polypropylene cup (for filtrate collection)
polypropylene cup (for sample filter)
regenerated cellulose membrane
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
Amicon®
Jellemzők
holdup volume 75 μL
gyártó/kereskedő neve
Amicon® Ultra
Centricon®
parameter
15-70 mL sample volume
technika/technikák
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Hosszúság
121 mm
Átmérő
6 cm
szűrőfelület
19 cm2
pórusméret
30 kDa MWCO
alkalmazás(ok)
sample preparation
kiszállítva
ambient
Általános leírás
•90% typical recovery
•50X to 200X concentration
•Low hold-up volume
•Polypropylene housing minimizes binding
•Deadstop prevents spinning to dryness
•Ready to use. Nothing to assemble
Applications:
•Concentrating and desalting chromatography column eluates
•Concentrating monoclonal antibodies
•Concentrating proteins or viruses from culture supernatants
•Clarifying tissue homogenates and cell lysates
•Buffer exchange or diafiltration
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Cikkek
Large-volume centrifugal filter devices are a convenient alternative to stirred cell ultrafiltration devices for purifying proteins from large volumes of solution.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.