Fontos dokumentumok
UFC40LG25
Millipore
Ultrafree® Centrifugal Filter, 2 mL Sample Volume
pore size 0.22 μm, PTFE membrane (hydrophilic)
Szinonimák:
Centrifuge filter
About This Item
UNSPSC kód:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
material:
PTFE membrane (hydrophilic)
polypropylene
pórusméret:
0.22 μm pore size
Hosszúság:
77 mm
Átmérő:
16.3 mm
szűrőfelület:
0.8 cm2
sterilitás:
non-sterile
material
PTFE membrane (hydrophilic)
polypropylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
holdup volume 10 μL
gyártó/kereskedő neve
Ultrafree®
parameter
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
technika/technikák
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Hosszúság
77 mm
Átmérő
16.3 mm
szűrőfelület
0.8 cm2
pórusméret
0.22 μm pore size
alkalmazás(ok)
sample preparation
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Ultrafree®-CL Centrifugal Filter is a single-use, disposable filter used for removing particulates from aqueous biological solutions.
Filter Type: Microfiltration
Alkalmazás
0.22 µm pore size, hydrophilic PTFE, 2 mL volume, non-sterile
Fixed-angle rotor (15 mL) w/maximum 5,000 x g
Fizikai forma
Color Code: Yellow
Jogi információk
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany