Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
2 PKG
361 000,00 Ft
361 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. december 09.részletek
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41104212
NACRES:
NB.24
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Minőségi szint
használat
(for type 3 water)
kiszerelés
pkg of 2 units
gyártó/kereskedő neve
Milli-Q®
Magasság
33 cm (12.8 in.)
kompatibilitás
for use with SDS
for use with tanks
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
- The vent filter protects highly sensitive stored pure water from possible contaminants in the environment. These include carbon dioxide, particles and volatile organic compounds that mainly come from the laboratory atmosphere.
- Contain a combination of purification media carefully selected to remove airborne contaminants that could degrade purified water quality during storage. Contains soda lime to prevent CO2 contamination.
- The vent filter cartridges are constructed from polypropylene, polyethersulfone and styrene-acrylonitrile resin.
Alkalmazás
Vent filter provides advanced protection against airborne contaminants.
Tulajdonságok és előnyök
Soda Lime for carbon dioxide removal.
Jogi információk
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany