Fontos dokumentumok
TANKT0PEQ
Milli-Q
Milli-Q® EQ Storage Tank Top Assembly without ASM
Protects stored pure water from airborne contaminants
About This Item
UNSPSC kód:
41104200
NACRES:
JA.13
Jellemzők
Allows you to connect up to 3 water purification systems to one tank (25 L, 50 L or 100 L)
gyártó/kereskedő neve
Milli-Q®
tank depth × H
26.0 cm (10.2 in.) × 10.0 cm (3.9 in.)
kompatibilitás
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Tanks
kiszállítva
ambient
Általános leírás
This storage tank top assembly includes a connection to install a tank vent filter (not included), allows you to connect up to 3 water purification systems to one tank (25 L, 50 L or 100 L), and transmits the tank level signal to the connected system(s).
For use with Milli-Q® EQ 7008/16 water purification systems.
Alkalmazás
Provides airtight closure of the Milli-Q® EQ storage tank frame (25 L, 50 L and 100 L).
Egyéb megjegyzések
The Milli-Q® storage tank (25 L, 50 L or 100 L) to be ordered in addition to this catalog number.
Jogi információk
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
A Milli-Q® ultratisztaságú vízrendszerek megbízható tudományt biztosítanak, a kibővített rendszerkínálat pedig a különböző laboratóriumi igények és korlátok kielégítésére szolgál.