Fontos dokumentumok
SN03A47HH3
Millipore
Optiscale® Capsule Filter Polygard® CN
filtration area 17.7 cm2, pore size 0.3 μm
Szinonimák:
Optiscale Capsule Polygard -CN 0.3 μm1/4 in. HB/HB
About This Item
UNSPSC kód:
23151806
eCl@ss:
32031610
material
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polypropylene
polypropylene support
Minőségi szint
szab. megfelelőség
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
gyártó/kereskedő neve
OptiScale®
parameter
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Átmérő
6.9 cm (2.7 in.)
szűrőfelület
17.7 cm2
bemeneti csatl. átmérője
1/4 in.
kimeneti csatl. átmérője
1/4 in.
szennyeződések
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
matrix
Polygard®-CN
pórusméret
0.3 μm nominal pore size
0.3 μm pore size
bemenet
sample type liquid
szerelvény
inlet hose barb
6 mm (1/4 in.) inlet/outlet hose barb
outlet hose barb
Általános leírás
Device Configuration: Capsule
Tulajdonságok és előnyök
Format: Single Layer
Egyéb megjegyzések
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Directions for Use:
  • Organism Retention: Bacterial
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Appliication: Protein Purification
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer to the installation and wetting sections of OptiScale® 47 Capsulle Filter with Polygard® CN Media user guide
  • Storage Statement: Store in original packaging at room temperature
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state, and local regulations
Elkészítési megjegyzés
Sterilization Method
3 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable
Analízis megjegyzés
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥100 mL
Jogi információk
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany