Fontos dokumentumok
SMEP0470W
Millipore
MCE Membrane Filter, 5.0 μm Pore Size
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, w/ 6 mm hydrophobic edge
Szinonimák:
MF-Millipore Membrane Filter, Hydrophobic Edge, 5 µm pore size
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
pórusméret:
5.0 μm pore size
84 % porosity
material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Jellemzők:
hydrophilic
határ Sz:
6 mm , hydrophobic edge
szűrőátmérő:
47 mm
vastagság:
135 μm
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Minőségi szint
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
MF-Millipore
Millipore
parameter
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
határ Sz
6 mm , hydrophobic edge
szűrőátmérő
47 mm
vastagság
135 μm
Mátrix
MF-Millipore
pórusméret
5.0 μm pore size
84 % porosity
buborékpont
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Filter Code: SMEP
Hydrophobic edge membranes are standard MF-Type filters with edges rendered hydrophobic to 3 or 6 mm widths. In antibiotic and bacteriostatic drug sterility testing by membrane filter method, the 6 mm wide non-wetting edge prevents drug intrusion under holder sealing rim.
Applications:
- Microbiological and sterility testing of antibiotics and bacteriostatic drugs
- Filling machine operations
-Available in sterile or autoclave-ready packs
Alkalmazás
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane w/ 6 mm hydrophobic edge, white, 100 discs
Kiszerelés
Blue box with 4 x 25 filters
Jogi információk
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3