Fontos dokumentumok
SLHVMZ5NZ
Millipore
Millex® PVDF syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Szinonimák:
0.45 μm PVDF syringe filter, Durapore® PVDF syringe filter, Millex-HV syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
UNSPSC kód:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.45 μm
H:
21 mm
Átmérő:
25 mm
szűrőfelület:
3.9 cm2
térfogat:
100 mL
sterilitás:
non-sterile
material:
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
material
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millex®
parameter
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
H
21 mm
Átmérő
25 mm
szűrőfelület
3.9 cm2
térfogat
100 mL
Mátrix
Durapore®
pórusméret
0.45 μm
bemenet
particle-laden solution(s)
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
szerelvény
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
kiszállítva
ambient
Jogi információk
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany