SLLGC25NS
Millex® hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Szinonimák:
0.2 μm PTFE syringe filter, Millex-LG syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Javasolt termékek
material
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millex®
parameter
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
technika/technikák
analytical sample preparation: suitable
ion chromatography: suitable
H
19.8 mm
Átmérő
25 mm
szűrőfelület
3.9 cm2
térfogat
100 mL
pórusméret
0.2 μm
bemenet
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
szerelvény
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
kiszállítva
ambient
Általános leírás
• Ion chromatography certified
• Hydrophilic PTFE membrane available in 0.20 µm and 0.45 µm pore sizes and two diameters to suit your application needs.
• Low level of IC extractables, optimizing background levels in sensitive IC analyses
• Compatible with both aqueous and organic solutions, offering broad chemical compatibility and flexibility in the lab
SKU and Pack Sizes
SLLGC13NL: 0.2 µm Hydrophilic PTFE, 13mm, 100 per pack
SLLGC25NS: 0.2 µm Hydrophilic PTFE, 25mm, 50 per pack
SLLHC13NL: 0.45 µm Hydrophilic PTFE, 13mm, 100 per pack
SLLHC25NS: 0.45 µm Hydrophilic PTFE, 25mm, 50 per pack
Applications:
Ion Chromatography
Alkalmazás
Kiszerelés
Specifikációk
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Cikkek
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.