SLGNM25
Millex® Nylon syringe filter
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic, glass fiber prefilter
Szinonimák:
0.2 μm Nylon syringe filter, Millex-GN syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Javasolt termékek
material
Nylon membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for ASTM® 7979
suitable for ASTM® 7986
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA OTM-45
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millex®
parameter
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
technika/technikák
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
H
21 mm
Átmérő
25 mm
szűrőfelület
3.9 cm2
térfogat
100 mL
pórusméret
0.2 μm
bemenet
particle-laden solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
szerelvény
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
kiszállítva
ambient
Általános leírás
• HPF Millex includes two different media: a graduated glass fiber prefilter (10.0 to 0.7 µm) to remove larger particles and an 0.20 or 0.45 µm membrane filter for fine filtration
• Significantly greater throughput than standard filters without prefiltration media, especially when filtering particle-laden solutions
• For manual or automated use
• Low-extractable polyethylene housing
Available in 3 Pack Sizes:
SKU ending with NS (-------NS): 50 per pack
SKU ending with NK (-------NK): 1000 per pack
SKU ending with NZ (-------NZ): 200 pack that is preassembled in 8 tubes of 25 each.
Applications:
Drug Dissolution Testing, Automated Sample Preparation, Clarification of Solutions Containing High Particle Levels
Specifikációk
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Cikkek
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Validation of Millex® PES syringe filters in PFAS testing of water samples using EPA method 537.1.
A Millex® PES fecskendőszűrők validálása vízminták PFAS vizsgálatában az EPA 537.1 módszerrel.