Fontos dokumentumok
SCWP29325
Millipore
MF-Millipore Membrane
pore size 8.0 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Szinonimák:
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 8.0 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
material
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Minőségi szint
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
MF-Millipore
parameter
620 mL/min-cm2 water flow rate
65 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
szűrőátmérő
293 mm
vastagság
160 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
6%
törésmutató
n/D 1.515
Mátrix
MF-Millipore
pórusméret
8.0 μm pore size
84 % porosity
buborékpont
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
Általános leírás
Filter Code: SCWP
Filter Type: Screen filter
Egyéb megjegyzések
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Jogi információk
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3