SCT247
BioTracker MultiTASQ G-Quadruplex (G4) Cell Probe
Szinonimák:
G quadruplex probe, G4 ligand, G4 probe, G4 tetrad probe, Live Cell Imaging Probe, click chemistry probe
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
vial of 1 mg
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Millipore
növekedési mód
N/A
technika/technikák
DNA sequencing: suitable
RNA extraction: suitable
nucleic acid detection: suitable
észlelési módszer
fluorometric
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
MultiTASQ was designed utilizing the template-assembled synthetic G-quartets (TASQ) concept as biomimetic ligand for G-quadruplexes, demonstrating high specificity for G4. MultiTASQ is water-soluble and exhibits a high degree of intracellular accessibility. MultiTASQ detects ribosomal RNA-G4 associated with perinuclear rough ER regions to a greater degree compared to BG4 antibody. MultiTASQ is an alkynylated probe that allows for background-free detection via click chemistry and is suitable for G4 capture chemi-precipitation and click imaging applications.
References
1. Nat. Chem. 2021, 13(7): 626-633
2. ACS Chem Biol. 2021, 16(5): 905-914
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3