SCR601
Human Oligodendrocyte Characterization Kit
About This Item
Javasolt termékek
faj reaktivitás
human
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
cell culture | stem cell: suitable
immunocytochemistry: suitable
bemenet
sample type neural stem cell(s)
kiszállítva
dry ice
Általános leírás
Alkalmazás
Neuroscience
Komponensek
Mouse anti-Myelin Proteolipid Protein, C-terminus, clone PLPC1, 20 ug
Mouse anti-Galactocerebroside, clone mGalC, 10ug
Mouse anti-Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (MOG), 10 ug
Mouse anti-Glial Fibrillary Acidic Protein, clone GA5, 10 ug
Mouse anti-Glial Fibrillary Acidic Protein, clone GA5, 10 ug
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Cikkek
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.