RAWP05000
MCE Membrane Filter, 1.2 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 50 mm, hydrophilic
Szinonimák:
MF-Millipore™ Membrane Filter, 1.2 µm pore size
About This Item
Javasolt termékek
material
mixed cellulose esters (MCE)
plain white filter
Minőségi szint
leírás
50 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
MF-Millipore™
Millipore
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
szűrőátmérő
50 mm
vastagság
150 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
5%
törésmutató
n/D 1.512
matrix
MF-Millipore™
pórusméret
1.2 μm pore size
82 % porosity
buborékpont
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
Általános leírás
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3