RAWG0250C
MCE Membrane Filter, 1.2 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white, gridded, for asbestos monitoring
Szinonimák:
MF-Millipore™ Membrane Filter, 1.2 µm pore size, gridded
About This Item
Javasolt termékek
material
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
MF-Millipore™
Millipore
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
szűrőátmérő
25 mm
vastagság
150 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
5%
szín
white
törésmutató
n/D 1.512
Mátrix
MF-Millipore™
pórusméret
1.2 μm pore size
82 % porosity
buborékpont
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
kiszállítva
ambient
Általános leírás
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3