Fontos dokumentumok
PXGVPPC50
Millipore
Pellicon® XL Cassette with Durapore® Membrane
filtration area 50 cm2, pore size 0.22 μm
Szinonimák:
Pellicon XL Filter Module Durapore 0.22 μm 50cm2
About This Item
UNSPSC kód:
23151806
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene screen
Minőségi szint
Jellemzők
holdup volume 3.2 mL
gyártó/kereskedő neve
Pellicon®
parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
technika/technikák
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Hosszúság
18.8 cm (7.4 in.)
Szélesség
3 cm (1.2 in.)
szűrőfelület
50 cm2
Membrán névleges területe
50 cm2
gravimetriás extrahálható anyagok
≤7.5 mg/device
Mátrix
Durapore®
pórusméret
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
pH
1-11(cleaning)
1.5–9(continuous)
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Device Configuration: Cassette
Filter Code: GVPP
Filter Type: Microfiltration
Tulajdonságok és előnyök
Type C screen (coarse screen)
Egyéb megjegyzések
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Analízis megjegyzés
Gravimetric Extractables: after a water flush
Jogi információk
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1