P3B030D10
Pellicon® 3 Cassette with Biomax® Membrane
30 kDa, D screen, 1.14 m2
Szinonimák:
Pellicon® 3 Cassette with Biomax 30 kDa Membrane, D screen, 1.14 m2
About This Item
Javasolt termékek
material
TPE seal
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Pellicon®
tárolási körülmény
do not freeze
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
4-8 L/min-m2 flow rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
technika/technikák
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
H
4.2 cm (1.67 in.)
Hosszúság
20.6 cm (8.1 in.)
Szélesség
17.8 cm (7 in.)
szűrőfelület
1.14 m2
méret
229 mL , Volume (feed)
88 mL , Volume (permeate)
gravimetriás extrahálható anyagok
≤1500 mg/m2
matrix
Biomax®
pórusméret
(30 kDa)
pH
1-14
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Robust, void-free membrane provides optimum productretention and performance consistency
- Unique feed screen design enables high mass transfer, flux for higher finalconcentration
- Fast, reliable scale up/down from lab to production scale
- Automated manufacturing delivers unbeatable performance consistency andreliability
- Easy to install and clean
- Extreme temperature and chemical compatibility
Egyéb megjegyzések
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1