PLTK06210
Regenerated Cellulose Membrane Filter, 30 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 63.5 mm
Szinonimák:
Ultrafiltration Discs, 30 kDa NMW, Ultrafiltration membrane discs
About This Item
Javasolt termékek
material
regenerated cellulose membrane
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Ultracel®
technika/technikák
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
szűrőátmérő
63.5 mm
szűrőfelület
28.7 cm2
matrix
Ultracel®
pórusméret
30 kDa NMWCO
kiszállítva
ambient
WGK
WGK 1