PCSP12H48
Millicell® 12 well hanging cell culture inserts
pore size 3.0 μm, clear PET membrane, diam. 12 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Szinonimák:
permeable inserts, tissue culture inserts, boyden chamber, transparent membrane insert
About This Item
Javasolt termékek
material
clear PET membrane
polystyrene housing
Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
sterile
Jellemzők
0.6x106 pores/cm2
kiszerelés
pack of 48 ea (individually blister packaged)
gyártó/kereskedő neve
Millicell®
parameter
max. temp. at 37 °C
H
15.5 mm
Átmérő
12 mm
insert maximum volume
0.8 mL
betét hasznos térfogata
0.4 mL
méret
12 wells
külső felület
1.1 cm2
szín
clear membrane
transparent membrane
pórusméret
3.0 μm pore size
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Általános leírás
Alkalmazás
Chemotaxis
Feeder Layers
Fluorescent Detection / Immunohistochemistry
Phase Contrast Microscopy
Tulajdonságok és előnyök
Low pore density (0.6 million pores/cm2)
Compatible with most 12-well plates
Apical assist rim to prevent membrane puncture or disruption of cells
Easily access the basolateral side between the flanges