MZHAWG251
Microfil® with EZ-Pak®
ready-to-use, pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) filter, sample volume 250 mL, filter diam. 47 mm
Szinonimák:
Membrane filtration system
About This Item
Javasolt termékek
material
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) filter
polypropylene
white filter
Ügynökség
ISO 7704
sterilitás
sterile; ethylene oxide treated
Jellemzők
easily wetted with water
hydrophilic
ready-to-use
gyártó/kereskedő neve
Microfil® with EZ-Pak®
parameter
250 mL sample volume
szűrőátmérő
47 mm
tölcsérkapacitás
250 mL
matrix
MF-Millipore™
pórusméret
0.45 μm pore size
bemenet
sample type cosmetics
sample type wine
sample type sport drink
sample type beer
sample type cider
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type soft drink
alkalmasság
suitable for microbiology
alkalmazás(ok)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
kompatibilitás
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Convenient and easy to use
- Sterilized and ready-to-use device- saves time and expense
- Reduce laboratory workload
- Faster filtration rate due to larger surface area
Elv
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Related Content
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.