Fontos dokumentumok
MSHVN4B
Millipore
Multiscreen® 96 well Plate, hydrophilic PVDF membrane
pore size 0.45 μm, non-sterile
Szinonimák:
Hydrophilic 96-Well Plate, PVDF 96-Well Plate
About This Item
UNSPSC kód:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
material:
Barex®
PVDF membrane (hydrophilic)
flat bottom wells
titanium dioxide
pórusméret:
0.45 μm pore size
sterilitás:
non-sterile
kötéstípus:
low binding surface
material
Barex®
PVDF membrane (hydrophilic)
flat bottom wells
titanium dioxide
Minőségi szint
leírás
Receptor binding assays on whole cells and cell fragments, protein kinase/phosphatase precipitation assays, bead/resin based assays
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
MultiScreen®
Jellemzők
hydrophilic
lid
gyártó/kereskedő neve
MultiScreen®
parameter
50-250 μL sample volume (per well)
technika/technikák
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase precipitation)
bead-based assay: suitable
ligand binding assay: suitable
receptor binding assay: suitable
H
14.4 mm
Hosszúság
128 mm
Szélesség
85.5 mm
szűrőfelület
0.28 cm2
lemezméret
96 wells
lyuk maximum térfogat
300 μL
hasznos térfogat
50-250 μL
Mátrix
Durapore®
pórusméret
0.45 μm pore size
kötéstípus
low binding surface
Alkalmazás
MultiScreen® HTS HV Filter Plate, 0.45 μm, opaque, non-sterile has been used in the maltose-binding protein (MBP)-E6 and E6 association protein (AP) binding assay.
Tulajdonságok és előnyök
MultiScreen® Plates feature:
  • High throughput screening
  • The American National Standards Institute (ANSI) and the Society of Biomolecular Screening (SBS) standards compliance
  • Rigid sidewalls
  • Barcode-labeling capability
  • Design that prevents cross-well contamination
Jogi információk
Barex is a registered trademark of INEOS Barex AG
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Dokumentumtár megtekintése
Anne Rietz et al.
PloS one, 11(2), e0149845-e0149845 (2016-02-26)
The human papillomavirus (HPV) HPV E6 protein has emerged as a central oncoprotein in HPV-associated cancers in which sustained expression is required for tumor progression. A majority of the E6 protein interactions within the human proteome use an alpha-helix groove
Cikkek
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Az ELISpot assay minőségi és mennyiségi információt szolgáltat az immunválaszról, láthatóvá téve az egyes reagáló sejtekből származó többszörös szekréciós termékeket.