MRCF0R100
Microcon® DNA Fast Flow Centrifugal Filters
sample volume 0.5 mL, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
Szinonimák:
Centrifuge concentrator
About This Item
Javasolt termékek
material
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical-grade)
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
holdup volume> 10 μL
gyártó/kereskedő neve
Microcon®
parameter
0.5 mL sample volume
technika/technikák
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
Hosszúság
4.50 cm (1.8 in.)
Átmérő
12.3 mm
szűrőfelület
0.32 cm2
kiszállítva
ambient
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- high recovery for small volumes with reverse spin
- low-binding Ultracel® membrane
- fast processing
- yield concentration factors <20X for consistent reproducibility
Kapcsolódás
Related Content
Microcon® Centrifugal Filters simply and efficiently concentrate and desalt solutions of DNA, RNA, protein or other macromolecules, using any centrifuge that can accept 1.5 mL tubes.