MPHL10CA3
Durapore® 0.45 µm, Millipak® Capsule
filtration area 500 cm2, matrix Durapore®
Szinonimák:
Gamma Compatible Millipak -100 Filter Unit 0.45 μm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Javasolt termékek
material
PVDF
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
Minőségi szint
sterilitás
irradiated
non-sterile
Sterilizálási kompatibilitás
gamma compatible
termékcsalád
Millipak®
Jellemzők
gamma compatible
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millipak®
parameter
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
23 L/min flow rate at 2.6 bar (ΔP)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
50 L process volume
technika/technikák
bioburden reduction: suitable
Hosszúság
5.1 in.
Szélesség
3.0 in.
szűrőfelület
500 cm2
bemeneti csatl. átmérője
9/16 in.
kimeneti csatl. átmérője
9/16 in.
szennyeződések
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetriás extrahálható anyagok
≤2.5 mg/device
matrix
Durapore®
pórusméret
0.45 μm
buborékpont
≥1790 mbar (26 psig), air with water at 23 °C
szerelvény
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Általános leírás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Elkészítési megjegyzés
3 autoclave cycles of 90 min @ 123°C; not in-line steam sterilizable