Fontos dokumentumok
MPBD
Millipore
mPAGE®Buffer Dam
for mPAGE® Mini Gel Tank
Szinonimák:
Buffer adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41105300
NACRES:
NA.56
grade
electrophoresis grade
leírás
For use in mini gel electrophoresis tanks when running an odd number of mPAGE® Precast Gels
kiszerelés
pack of 1 packs
gyártó/kereskedő neve
Millipore
technika/technikák
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
Általános leírás
mPAGE® Buffer Dam for use mini gel tanks when running an odd number of mPAGE® Precast Gels.
Kiszerelés
1 each
Kompatibilitás
Compatible with the mPAGE® Mini Gel Tank (smooth side of the gasketvisible)
Jogi információk
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protocols
Útmutató egy mPAGE SDS-PAGE előregyártott fehérje gél beállításához gélelektroforézishez a Bio-Rad Mini-PROTEAN® elektroforézis rendszer segítségével.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Útmutató egy mPAGE™ SDS-PAGE előregyártott fehérje gél beállításához gélelektroforézishez Invitrogen XCell Surelock® mini-cellával.
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Related Content
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.