Fontos dokumentumok
MIX0500L103-M
Millipore
Mobius® MIX500L control box unit, 208 V
About This Item
UNSPSC kód:
41103801
eCl@ss:
32010600
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
208 V AC (3 phase)
208 V, 50 - 60 Hz
Minőségi szint
400
EQ1
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
parameter
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
H
54.3 cm (21.4 in.)
Szélesség
61 cm (24 in.)
kábel H
250 cm (98.4 in.)
depth
21 cm (8.3 in.)
súly
23 kg (51 lb)
szerelvény
connector (separate types for each country)
kompatibilitás
for use with MOBIUS® MIX500
Specifikációk
IP Class 65. Cabinets are CE classified
Jogi információk
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany