Merck
MIRAWG250
Millipore
Microfil® funnel with S-Pak®
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 1.2 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, To detect yeast or mold in difficult-to-filter sample
Szinonimák:
Menbrane filtration system
About This Item
UNSPSC kód:
41116129
NACRES:
NB.24
Anyagok
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
Ügynökség
ISO 7704
sterilitás
sterile; ethylene oxide treated
Jellemzők
easily wetted with water
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Microfil® with S-Pak®
Paraméterek
250 mL sample volume
technika/technikák
sterile filtration: suitable
szűrőátmérő
47 mm
Mátrix
MF-Millipore
pórusméret
1.2 μm pore size
bemenet
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample(s) (environmental)
alkalmazás(ok)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
kompatibilitás
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
kiszállítva
ambient
Általános leírás
The Microfil filtration system is a simple and reliable solution for routine microbiological testing. These ready-to-use 250 mL Microfil funnels that comes with the 01.2 μm pore size, white plain S pak filter system eliminate the need for washing and sterilizing after each test thus making the equipment handling easier and efficient for general microbiological analysis. The push-fit design of the Microfil funnels seals tightly to manifold supports without the need for clamps or O-rings. Unlike with conventional filter holders, incomplete sealing at the membrane/funnel interface is eliminated resulting in uniform recovery of organisms.
Alkalmazás
These filters find application in Clinical, Cosmetics, Environmental, Food and Beverage, Industrial QC and Pharmaceutical industry. Microbial analysis of beer, bottled water, cider, sport drink and wine by membrane filtration method
Jogi információk
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.