MABT1505
Anti-Plakophilin 1 Antibody, clone 10B2
clone 10B2, from mouse
Szinonimák:
Band 6 protein, B6
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
10B2, monoclonal
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PKP1(5317)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Plakophilin 1 in Immunofluorescence applications (Sprecher, E., et. al. (2004). J Invest Dermatol. 122(3):647-51;Pigors, M., et. al. (2011). Hum Mol Genet. 20(9):1811-9).
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Plakophilin 1 in 10 µg of PC3 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash