HS120769
Coated Wire Tube Rack
to hold, 24 x 20-25 mm tubes, blue
Szinonimák:
Tube holder, bottle rack
About This Item
Javasolt termékek
material
blue
high-density polyethylene coating
Jellemzők
to hold 24 x 20-25 mm tubes
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific 120769
H × Sz × Ma
10.7 in. (27.3 cm) × 4.1 in. (10.5 cm) × 3.2 in. (8 cm)
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Chemically-resistant HDPE Coated Wire Racks
- Racks can be used between temperatures of -40°C and 121°C
- Holds all brands and types of conical, round or flat bottom, glass or plastic, tubes and/or bottles
- Square wells and three deck levels help keep tubes secure
- AutoclavableMesh Bottom Support
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)