MABS2234
Anti-ICA 512/RESP18 Antibody, clone 1348-D29-1
Szinonimák:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase-like N;R-PTP-N;Islet cell antigen 512;ICA 512;Islet cell autoantigen 3;PTP IA-2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1348-D29-1, monoclonal
molekulatömeg
calculated mol wt 105.85 kDa
observed mol wt ~110-140 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 100 μg
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
epitóp szekvencia
N-terminal half
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PTPRN(5798)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in lysate from EndoC βH1 cells.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected ICA 512/RESP18 in EndoC βH1 cells, but not in cells subjected to RNAi knockdown.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected ICA 512/RESP18 in Immunofluorescence applications (Toledo, P.L., et al. (2019). J Biol Chem. 294(21):8564-8576).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ICA 512/RESP18 in Western Blotting application (Toledo, P.L., et al. (2019). J Biol Chem. 294(21):8564-8576).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1