MABF175E
Anti-CD3 (human), redFluor® 710, clone UCHT1 Antibody
clone UCHT1, from mouse, redFluor® 710
Szinonimák:
T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, CD antigen CD3e, CD3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
redFluor® 710
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
UCHT1, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD3E(916)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD3 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg