MABE89
Anti-Brm Antibody, clone 1H7A10
clone 1H7A10, from rat
Szinonimák:
SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 2, ATP-dependent helicase SMARCA2, probable global transcription activator SNF2L2, sucrose nonfermenting 2-like protein 2, SNF2/SWI2-like protein 2, SWI/SNF-r
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1H7A10, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SMARCA2(6595)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
A representative lot of this antibody was reported to work in IC using C2C12 cells (Yasuyuki Ohkawa, SSP Stem Cell Unit, Faculty of Medicine, Kyushu University, Fukuoka, Japan.)
Immunohistochemistry:
A representative lot of this antibody was reported to work in IHC using mouse embryonic and postnatal brain (Yasuyuki Ohkawa, SSP Stem Cell Unit, Faculty of Medicine, Kyushu University, Fukuoka, Japan.)
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Brm on 10 µg of K562 nuclear extract.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
K562 nuclear extract
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1