MABE462
Anti-TET2 Antibody, clone hT2H 21F11
clone hT2H21F11, from mouse
Szinonimák:
Methylcytosine dioxygenase TET2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
hT2H21F11, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TET2(54790)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunoprecipitation Analysis: 5 µg of a representative lot immunoprecipitated TET2 in 250 µg of HL60 RIPA cell lysate.
Minőség
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected TET2 in 10 µg of MOLT-4 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
MOLT-4 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1