MABE1047
Anti-Eyes absent homolog 1 Antibody, clone 6A3.1
clone 6A3.1, from mouse
Szinonimák:
Eyes absent homolog 1, EC:3.1.3.16, EC:3.1.3.48
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6A3.1, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... EYA1(2138)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Eyes absent homolog 1 in mouse E13-E14 brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1