MABC1606
Anti-Caspase-8 Antibody, clone 3B10
clone 3B10, from rat
Szinonimák:
EC: 3.4.22.61, CASP-8, MCH5, FLICE, MACH
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3B10, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Casp8(12370)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Caspase-8 in mouse embryonic fibroblast (MEF-1) cell lysates.